Learn More
WTW™ IS12 Rührer für 12 Rührstellen, 230 Volt OXYTOP
Rührplattform für 12 Messpunkte, die einen optimalen Austausch zwischen Flüssigkeits- und Gasphasen ermöglichen.
Marke: WTW™ 208141
1419.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rührplattform für 12 Messpunkte
- Für respirometrische Messungen optimiert
- Prozessorgesteuerte Rührprozesse gewährleisten ein kontinuierliches Mischen und gewährleisten fehlerfreie Messungen durch ungestörte rotierende Magnetrührer.
- Verschleißfreie induktive Rührplattformen werden verwendet, um BSB und andere Proben bei respirometrischen Messungen entsprechend der jeweiligen Anwendung zu mischen
- Optimaler Austausch zwischen Flüssigkeits- und Gasphase
- Zur Anpassung an die Anwendung ist diese in 3 Größen erhältlich
- Optimiert für WTW Thermostatschränke
Spezifikation
Rührer | |
Für OxiTop™C SET-6 | |
1 Jahr | |
67 mm | |
3,2 kg |
Für BOD-Messung | |
Universalnetzteil | |
350 mm | |
266 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ IS12 Rührer für 12 Rührstellen, 230 Volt OXYTOP > Tiefe: 266 mm; Länge: 67 mm; Breite: 350 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur