Learn More
Cole-Parmer™ RUEHRER MIT ELEKT. CONTROLLER CONTROLLER
Die Getriebewelle ist für höhere Drehmomente und niedrigere Drehzahlen vorgesehen und die Direktantriebswelle für höhere Drehzahlen und niedrigere Drehmomente. Cole-Parmer™ Rührermotoren mit elektronischer Steuerung zeichnen sich durch einen sanften Rundlauf und gute Wiederholbarkeit aus.
Marke: Cole-Parmer™ 04369-25
2094.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25045" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dieser Rührwerksmotor verfügt über einen komplett geschlossenen 1⁄40 PS-Motor und zwei Abtriebswellen
- Jede Welle hat einen Durchmesser von 5⁄16 in.
- Die vielseitige und zuverlässige elektronische Motorregelung verfügt über eine Rückkopplungsschaltung, die die Geschwindigkeit auch bei Viskositätsveränderungen beibehält
- Die gefilterte Schaltung sorgt für eine gleichmäßige und genau wiederholbare Rotation beim Homogenisieren und reduziert die Motortemperatur und -geräusche erheblich
- Der Richtungswechselschalter lässt die Motorwelle in beide Richtungen rotieren und kehrt während der Homogenisierung die Stößelrichtung um
- Der Regler ist über ein Kabel mit dem Motor verbunden, sodass er von korrosiven Umgebungen ferngehalten werden kann
Spezifikation
Homogenisator | |
4000 U/min | |
Entwicklung eines vollständigen kundenspezifischen Systems zur Gewebehomogenisierung – wählen Sie Motor, Pistill und Rohr | |
Je 1 |