Learn More
Merck 2000A UF CELL UNIT
Marke:  Merck 5112
Artikelnummer. 10219001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Gehäuse 60mL
Je 1
Amicon Rührzelle
2 l
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck 2000A UF CELL UNIT > Kapazität: 2 l