Learn More
Steviosid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15658745
Zum Warenkorb hinzufügen
Steviosid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15658745
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
Artikelnummer. 15658745
Marke: Thermo Scientific Acros 461560250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stevioside
CAS 57817-89-7
Schmelzpunkt 198,0 °C
Verlust bei Trocknung 6% max.
Infrarotspektrum Echt
Summenformel C38H60O18
Menge 25 g
Synonym stevioside
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1,25g/L.
InChI-Schlüssel UEDUENGHJMELGK-PEKONUEISA-N
SMILES CC12CCCC(C1CCC34C2CCC(C3)(C(=C)C4)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)(C)C(=O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 804.88
PubChem CID 134129657
Formelmasse 804.88
Reinheit (%) ≥75% (HPLC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2024 Catalog Number461560250
ChargennummerA0404904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number461560250
ChargennummerA0442850 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2022 Catalog Number461560250
ChargennummerA0430513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/06/2021 Catalog Number461560250
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Steviosid, Thermo Scientific Chemicals >