Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Sterling Nitrile beidseitig tragbare Handschuhe
Kimtech™ Sterling™ beidseitig verwendbare Nitrilhandschuhe bieten eine ausgezeichnete Kontaminationskontrolle mit innovativem, hautschonendem Nitril für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie sind puder- und latexfrei und verfügen über Manschetten mit Rollrand und strukturierte Fingerspitzen
Marke: Kimberly-Clark™ 99210
13.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425, - EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz,- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien,- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Hergestellt mit unserer Sterling™-Technologie, die Sicherheit und Komfort kombiniert. Die effiziente, umweltfreundliche Konstruktion minimieren Abfall, ohne die Sicherheit zu gefährden
- Die Nitrilkonstruktion führt zu stärkeren und schlankeren Produkten als Latexhandschuhen mit zertifiziertem Schutz vor einer Vielzahl von Kontaminanten und Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Die Handschuhe sind antistatisch getestet, um Träger und Ausrüstung zu schützen, beidseitig tragbar und grau
- Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
Spezifikation
CE 0120, PSA-Produkt der Kategorie III, klassifiziert nach EG-Richtlinie 89/686/EWG, getestet in Übereinstimmung mit den EN-Normen EN 420:2003, AQL-Dichtigkeitswert von 1,5, ISO 9001, ISO 16604 | |
Yes | |
Zur einmaligen Verwendung | |
3,9 mil | |
Beidhändig | |
Nitril | |
0.08 mm | |
Nitril-Untersuchungshandschuh | |
Unsteril | |
0,09 mm Mittelfinger, 0,08 mm Handfläche, 0,07 mm Manschette | |
Ideal zur Verwendung in Biowissenschaften, Universitätslaboren, Forensik und der nicht sterilen Arzneimittelherstellung | |
Durchstich und Abrieb, Chemikalien, Viren | |
9,6 in. |
PSA-Kategorie III | |
Grau | |
Glatt | |
0.1 mm | |
Ja | |
3,1 mil | |
Puderfrei | |
XS | |
3.1 mil (Cuff) | |
Texturiert | |
150/Packung | |
38 bis 42 MPa | |
244 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30