Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Liquidief-Probenehmer, steril
BIOPHARMA
Sampling Systems™ SteriWare™ sterile Einweg-LiquiThief, ideal zur Verwendung mit Flüssigkeiten mit geringer Viskosität
Marke:  Sampling Systems™ 8050H-1500S
Artikelnummer. 15724758
  • 306.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004- & EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Bei Erreichen der erforderlichen Tiefe den Griff nach oben ziehen
  • Je weiter der Griff gezogen wird, desto größer ist das Probenvolumen
  • Den Griff nach unten drücken, um die Probe zu entfernen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
290 ml
Steril, einzeln verpackt
20
21 mm
1500 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Liquidief-Probenehmer, steril > Kapazität: 290 ml