Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Sack and Bag Samplers
BIOPHARMA
Sterile SteriWare™ Sack and Bag Samplers are the ideal tools for fast quality control work. Simply push into the sack to take the sample of powders and granules. Made from high grade HDPE with a sharp blade.
226.00 CHF - 266.00 CHF
Spezifikation
Material HDPE
Verpackungsart Kiste
Menge 100/Packung
Länge (metrisch) 325 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) unten Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) unten Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
17544686
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8688H-330
25 mm Unsteril
226.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17554686
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8688H-330S
25 mm Steril
243.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17564686
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8688J-330
45 mm Unsteril
251.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17574686
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8688J-330S
45 mm Steril
266.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • The SteriWare™ Sack and Bag Sampler is perfect for taking samples from sacks and bags.
  • This sampler is ideal for fast quality checks through the sides of the sacks.
  • The SteriWare™ Sack Sampler is available in two diameters, the narrow one is ideal for free flowing powders and for small products like pepper corns, the large diameter sampler is more suited to sampling nuts and beans.
  • The SteriWare™ Sack Sampler has an ergonomic handle and specially designed blade.
  • During sampling, the operator needs to hold a bag or bottle over the rear end of the sampler to catch the powder or granules as they slide through the sampler.
  • Made from high quality HDPE which is food and FDA compliant grade.
  • BSE/TSE free.
  • Full batch documentation and certification supplied.
  • Individually bagged and sold in economic boxes of 100.
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Kiste
100/Packung
325 mm