Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Sack and Bag Samplers
Sterile SteriWare™ Sack and Bag Samplers are the ideal tools for fast quality control work. Simply push into the sack to take the sample of powders and granules. Made from high grade HDPE with a sharp blade.
Marke: Sampling Systems™ 8688H-330S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der SteriWare™ Sack- und Beutel-Probenehmer ist perfekt für die Entnahme von Proben aus Säcken und Beuteln geeignet.
- Dieser Probenehmer ist ideal für schnelle Qualitätsprüfungen durch die Seiten der Säcke.
- Der SteriWare™ Sack-Probenehmer ist in zwei Durchmessern erhältlich, der schmale ist ideal für frei fließende Pulver und für kleine Produkte wie Pfefferkörner, während sich der Probenehmer mit großem Durchmesser besser für die Probenahme von Nüssen und Bohnen geeignet.
- Der SteriWare™ Sack-Probenehmer verfügt über einen ergonomischen Griff und eine speziell entwickelte Klinge.
- Während der Probenahme muss der Anwender einen Beutel oder eine Flasche über das hintere Ende des Probenehmers halten, um das Pulver oder Granulat nach dem Gleiten durch den Probenehmer aufzufangen.
- Hergestellt aus hochwertigem, lebensmitteltauglichem und FDA-konformem HDPE.
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargendokumentation und Bescheinigung im Lieferumfang enthalten.
- Einzeln verpackt und in wirtschaftlichen Kisten von 100 Stück verkauft.
Spezifikation
HDPE | |
Kiste | |
25 mm |
Steril | |
100/Packung | |
325 mm |