Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ roter Einweg PharmaScoop™
BIOPHARMA
Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist. Sampling Systems™ SteriWare™ roter Einweg PharmaScoop™ ist ideal für die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 8045R-1000S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17478873
  • 181.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt in einer ultra-starker Verpackung mit leicht zu öffnendem Design
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Große Auswahl an verschiedenen Größen erhältlich
  • Für eine gute Herstellungspraxis (GMP), um den Kontakt mit dem Produkt so gut wie möglich zu vermeiden
  • Der ergonomische Griff ist hoch oben auf der Schaufel positioniert
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Einwegschaufel
Einzeln verpackt
Ja
Rot
Polystyrol
1.000 ml
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer121311 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/05/2025 Catalog Number8045R-1000S
Chargennummer120333 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/02/2025 Catalog Number8045R-1000S
Chargennummer119274 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/01/2025 Catalog Number8045R-1000S
Chargennummer119725 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/10/2024 Catalog Number8045R-1000S
Chargennummer119275 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/10/2024 Catalog Number8045R-1000S
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ roter Einweg PharmaScoop™ > dimCapacityMetric: 1000 ml