Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ PS PharmaScoops™ (Red)
Disposable Red SteriWare™ PS PharmaScoops™ are ideal for single use applications in pharmaceutical, chemical and other hygienic industries.
Marke: Sampling Systems™ 8045R-30
Beschreibung
- Unsere roten Einwegschaufeln sind ein beliebtes Produkt für die Verwendung bei Labor-, Produktions- und Qualitätsarbeiten.
- Durch die hellrote Farbe sind sie leicht zu erkennen, wenn sie versehentlich im Pulver zurückgelassen wurden.
- Die roten Schaufeln eignen sich perfekt für die Verwendung bei Lebensmitteln, Chemikalien und Pharmazeutika.
- Unser komplettes Sortiment an SteriWare™ Einweg-Pulverschaufeln (Spaten) wird in einem Reinraum der Klasse 100.000 hergestellt und verpackt, um die Reinheit zu gewährleisten.
- Sie sind so konzipiert, dass sie direkt aus dem Beutel verwendet werden können, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist.
- Die sterilen Schaufeln haben einen Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) von 10-6.
- PharmaScoops™ sind ideal für die Probennahme und die Dispensierung von Pulvern und Granulaten.
- Die Schaufeln können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
- Die robusten, ergonomischen Griffe befinden sich hoch oben am Körper und halten dadurch die Hand vom Pulver fern.
- Die Schaufeln werden mit vollständiger Dokumentation geliefert, einschließlich Chargen-Konformitätsbescheinigung und Bestrahlungsbescheinigung für die Sterilisation.
- Hergestellt aus PS in Lebensmittelqualität.
- Entspricht den neuesten FDA- und EU-Anforderungen.
- BSE/TSE-frei
- Polystyrol (PS) ist ideal für die meisten Anwendungen, da es stark und steif ist.
- Vielzahl an Größen von 30 ml bis 2.500 ml
Spezifikation
Einwegschaufel | |
Nicht autoklavierbar | |
30 ml | |
Unsteril | |
Einzeln verpackt |
Polystyrol | |
1.01 oz. | |
Ja | |
Rot |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
110069 | Konformitätsbescheinigung | 31/07/2023 | 8045R-30 |