missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ SteriWare™ PS PharmaScoops™ (Red)
BIOPHARMA

Disposable Red SteriWare™ PS PharmaScoops™ are ideal for single use applications in pharmaceutical, chemical and other hygienic industries.

Marke:  Sampling Systems™ 8045R-250

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17574586

  • 129.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Unsere roten Einwegschaufeln sind ein beliebtes Produkt für die Verwendung bei Labor-, Produktions- und Qualitätsarbeiten.
  • Durch die hellrote Farbe sind sie leicht zu erkennen, wenn sie versehentlich im Pulver zurückgelassen wurden.
  • Die roten Schaufeln eignen sich perfekt für die Verwendung bei Lebensmitteln, Chemikalien und Pharmazeutika.
  • Unser komplettes Sortiment an SteriWare™ Einweg-Pulverschaufeln (Spaten) wird in einem Reinraum der Klasse 100.000 hergestellt und verpackt, um die Reinheit zu gewährleisten.
  • Sie sind so konzipiert, dass sie direkt aus dem Beutel verwendet werden können, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist.
  • Die sterilen Schaufeln haben einen Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) von 10-6.
  • PharmaScoops™ sind ideal für die Probennahme und die Dispensierung von Pulvern und Granulaten.
  • Die Schaufeln können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Die robusten, ergonomischen Griffe befinden sich hoch oben am Körper und halten dadurch die Hand vom Pulver fern.
  • Die Schaufeln werden mit vollständiger Dokumentation geliefert, einschließlich Chargen-Konformitätsbescheinigung und Bestrahlungsbescheinigung für die Sterilisation.
  • Hergestellt aus PS in Lebensmittelqualität.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Anforderungen.
  • BSE/TSE-frei
  • Polystyrol (PS) ist ideal für die meisten Anwendungen, da es stark und steif ist.
  • Vielzahl an Größen von 30 ml bis 2.500 ml
Spezifikation

Spezifikation

Einwegschaufel
Nicht autoklavierbar
250 ml
Unsteril
Einzeln verpackt
Polystyrol
8.45 oz.
Ja
Rot
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer118913 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/06/2024 Catalog Number8045R-250
Chargennummer116198 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/11/2023 Catalog Number8045R-250
Chargennummer102261 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/08/2022 Catalog Number8045R-250
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ PS PharmaScoops™ (Red) > SteriWare PS PharmaScoops (rot); Fassungsvermögen (metrisch): 250 ml; Sterilität: Nein

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt