Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ PS PharmaScoops™ (Red)
BIOPHARMA
Disposable Red SteriWare™ PS PharmaScoops™ are ideal for single use applications in pharmaceutical, chemical and other hygienic industries.
Marke:  Sampling Systems™ 8045R-125
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17564586
  • 147.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
  • Unsere roten Einwegschaufeln sind ein beliebtes Produkt für die Verwendung bei Labor-, Produktions- und Qualitätsarbeiten.
  • Durch die hellrote Farbe sind sie leicht zu erkennen, wenn sie versehentlich im Pulver zurückgelassen wurden.
  • Die roten Schaufeln eignen sich perfekt für die Verwendung bei Lebensmitteln, Chemikalien und Pharmazeutika.
  • Unser komplettes Sortiment an SteriWare™ Einweg-Pulverschaufeln (Spaten) wird in einem Reinraum der Klasse 100.000 hergestellt und verpackt, um die Reinheit zu gewährleisten.
  • Sie sind so konzipiert, dass sie direkt aus dem Beutel verwendet werden können, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist.
  • Die sterilen Schaufeln haben einen Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) von 10-6.
  • PharmaScoops™ sind ideal für die Probennahme und die Dispensierung von Pulvern und Granulaten.
  • Die Schaufeln können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Die robusten, ergonomischen Griffe befinden sich hoch oben am Körper und halten dadurch die Hand vom Pulver fern.
  • Die Schaufeln werden mit vollständiger Dokumentation geliefert, einschließlich Chargen-Konformitätsbescheinigung und Bestrahlungsbescheinigung für die Sterilisation.
  • Hergestellt aus PS in Lebensmittelqualität.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Anforderungen.
  • BSE/TSE-frei
  • Polystyrol (PS) ist ideal für die meisten Anwendungen, da es stark und steif ist.
  • Vielzahl an Größen von 30 ml bis 2.500 ml
Spezifikation
Spezifikation
Einwegschaufel
Nicht autoklavierbar
125 mL
Unsteril
Einzeln verpackt
Polystyrol
4.23 oz.
Ja
Rot
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ PS PharmaScoops™ (Red) > SteriWare PS PharmaScoops (rot); Fassungsvermögen (metrisch): 125 ml; Sterilität: Nein