Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ PS PharmaScoops™ (Red)
BIOPHARMA
Disposable Red SteriWare™ PS PharmaScoops™ are ideal for single use applications in pharmaceutical, chemical and other hygienic industries.
Marke:  Sampling Systems™ 8045R-60
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15839441
  • 142.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt in einer ultra-starker Verpackung mit leicht zu öffnendem Design
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Große Auswahl an verschiedenen Größen erhältlich
  • Für eine gute Herstellungspraxis (GMP), um den Kontakt mit dem Produkt so gut wie möglich zu vermeiden
  • Der ergonomische Griff ist hoch oben auf der Schaufel positioniert
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Einwegschaufel
Nicht autoklavierbar
60 mL
Unsteril
Einzeln verpackt
Polystyrol
2.03 oz.
Ja
Rot
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ PS PharmaScoops™ (Red) > dimCapacityMetric: 60 ml