Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Pulvertrichter
BIOPHARMA
Diese SteriWare™-Einweg-Pulvertrichter sind die idealen Werkzeuge zum Laden von Pulvern, Granulaten und Pasten. Der breite Ausguss sorgt für müheloses Beladen ohne kostspielige Verstopfungsprobleme. Sie sind mit vollständiger Zertifizierung und Dokumentation erhältlich.
Marke:  Sampling Systems™ 8111P-350
Artikelnummer. 17524606
  • 108.00 CHF / 8 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Einweg-Pulvertrichter sind ideal für die Übertragung von Pulvern und Granulaten.
  • Diese Pulvertrichter werden einzeln verpackt geliefert und sind steril und nicht steril erhältlich.
  • Die Trichter bestehen aus chemisch beständigem, lebensmitteltauglichem HDPE und PP.
  • Die breite Öffnung am Boden des Trichters verhindert Blockaden des Pulvers.
  • Das Sortiment besteht aus FDA, EC 1935/2004 und HDPE/PP der Lebensmittel-Güteklasse nach EU 10/2011.
  • Die Größe von 200 mm ist geformt und in einem Reinraum verpackt, um eine hervorragende Reinheit zu gewährleisten.
  • Hergestellt aus hochwertigem PP.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Lebensmittelanforderungen.
  • Wird einzeln verpackt geliefert.
  • Die Größe von 350 mm wird außerhalb des Reinraums hergestellt und dann in einen Reinraum gebracht, wo sie geprüft und verpackt wird.
  • Die Trichter haben einen starren Griff.
  • Jede Charge ist vollständig rückverfolgbar.
Spezifikation
Spezifikation
350 mm
Polypropylen
Einzeln verpackt
40 mm
Unsteril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Pulvertrichter > SteriWare Pulvertrichter; Durchmesser (metrisch), Oberseite: 350 mm; Durchmesser (metrisch), Stiel: 40 mm; Sterilität: Nein; Material: Polypropylen