Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Multi-grip Tweezers
SteriWare multi-grip tweezers can be used as normal tweezers, but also have an additional grip feature enabling the easy and secure handling of small vials and containers.
92.55 CHF - 154.00 CHF
Spezifikation
Spitzenform | Serrated, Flat |
---|---|
Material | Polystyrol |
Produkttyp | Pinzetten |
Menge (Anzahl pro Karton) | 50 Tweezers/Cs. |
Modell | Molded |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17942062
|
Sampling Systems™
8270A-200 |
203 mm | Unsteril |
92.55 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17922122
|
Sampling Systems™
8270A-200S |
203 mm | Steril |
145.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17932062
|
Sampling Systems™
8270A-300 |
303 mm | Unsteril |
103.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17896387
|
Sampling Systems™
8270A-300S |
300 mm | Steril |
154.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Made from food grade polystyrene
- Individually bagged to prevent cross contamination
- 100% manufactured and packed in a cleanroom
- Available in both sterile and non-sterile
Spezifikation
Serrated, Flat | |
Pinzetten | |
Molded |
Polystyrol | |
50 Tweezers/Cs. |