Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatel
Mit dem schmalen Spatel können Proben aus sehr kleinen Behältern wie Fläschchen entnommen werden. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatel sind ideal für die Handhabung kleiner Mengen von Pulvern und Granulaten.
Marke: Sampling Systems™ 8015V-170
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Verschiedene Klingenbreiten sind erhältlich. Ideal für kleine Fläschchen oder Probenbehälter
- Auch in HDPE, für zusätzliche chemische Beständigkeit, erhältlich
Spezifikation
Polystyrol | |
Ja | |
Weiß | |
4 mm |
0,3 ml | |
Unsteril | |
170 mm |