Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatel
BIOPHARMA
Mit dem schmalen Spatel können Proben aus sehr kleinen Behältern wie Fläschchen entnommen werden. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatel sind ideal für die Handhabung kleiner Mengen von Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 8015N-170
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15889391
  • 123.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Verschiedene Klingenbreiten sind erhältlich.  Ideal für kleine Fläschchen oder Probenbehälter
  • Auch in HDPE, für zusätzliche chemische Beständigkeit, erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
Ja
Weiß
6 mm
38 ml
Unsteril
170 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer119311 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/07/2024 Catalog Number8015N-170
Chargennummer118406 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/05/2024 Catalog Number8015N-170
Chargennummer108026 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/07/2023 Catalog Number8015N-170
Chargennummer101423 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/08/2022 Catalog Number8015N-170
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatel > Sterilität: Nicht steril