Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Micro-Spatulas
SteriWare™ Micro-Spatulas are ideal for single use applications in pharmaceutical, chemical and other hygienic industries.
98.65 CHF - 132.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Sterilität | Steril |
Verpackungsart | Einzeln verpackt |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17534566
![]() |
Sampling Systems™
8015VR-170S |
0,3 ml | Rot |
98.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17524566
![]() |
Sampling Systems™
8015VB-170S |
0,3 ml | Blau |
98.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17514566
![]() |
Sampling Systems™
8015NB-170S |
38 ml | Blau |
98.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17504566
![]() |
Sampling Systems™
8015H-170S |
2 ml | Weiß |
132.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- The disposable Micro Spatulas are ideal for a wide range of activities including sampling, dispensing and measuring small amounts of powder and granule.
- The narrow blades give you total control as well as enabling use in small spaces such as vials.
- The single-use spatula is ideal when costly cleaning and cleaning validation needs to be avoided.
- Simply unwrap the sampler and use it.
- It has been made in a controlled clean environment (class 100,000 cleanroom).
- They are available in white, blue and red.
- Colored versions are ideal if you are concerned about leaving it in the powder - they can be easily seen.
- Used by pharmaceutical, food and chemical companies around the world.
- Made from high-quality PS, PP or HDPE that conforms to the latest food grade, EC and FDA standards.
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
- BSE/TSE free.
- Batch certificates of conformity supplied.
Spezifikation
Ja | |
Steril | |
Einzeln verpackt |