Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Long Handled Scoops
BIOPHARMA
Eliminate the risk of cross contamination when sampling powders with SteriWare™ Long Handled Scoops. This sterile scoop is ideal for use in the Pharmaceutical, Chemical and Food industry. The ergonomic long handle keeps the operators hands clear of the product reducing any contamination risk.
Marke:  Sampling Systems™ 8341R-100S
 View more versions of this product
Product Code. 17554636
  • 157.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Add to basket
Description
Description
  • SteriWare™ Schaufeln mit langem Griff sind das ideale Werkzeug, um in tiefe Behälter hineinzureichen.
  • SteriWare™ Schaufeln mit langem Griff eignen sich ideal zum Dispensieren oder zur Probenahme von Pulvern und Granulaten oder zum allgemeinen Schöpfen.
  • Die Grifflänge beträgt 300 mm.
  • Der extra lange Griff hilft, die Hände vom Produkt fernzuhalten.
  • Der lange 300 mm-Griff ermöglicht es, an schwer erreichbare Stellen zu kommen.
  • Der lange Griff hat außerdem den Vorteil, dass er die Schaufel sichtbarer macht, wenn sie im Pulver zurückgelassen wird.
  • Die rote Ausführung hilft diesbezüglich zusätzlich gemäß HACCP-Richtlinien.
  • Alle Schaufeln werden in einem Reinraum hergestellt und verpackt, um die Reinheit zu gewährleisten und die Kontamination mit Partikeln zu verringern.
  • Unser Sortiment an Einwegschaufeln ist ideal für den Einsatz im Labor, in der Produktion und im Lager.
  • Einfach auspacken und verwenden.
  • Hergestellt aus hochwertigem HDPE, das den neuesten FDA- und EU-Anforderungen für Lebensmittel entspricht.
  • BSE-frei.
  • Steril (SAL-Wert 10-6 ) und unsteril erhältlich.
  • Löffelvolumen 25, 50 und 100 ml
  • Andere Größen auf Anfrage
Specifications
Specifications
HDPE
Steril
300 mm
100 ml
Rot
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sampling Systems™ SteriWare™ Long Handled Scoops > SteriWare Schaufeln mit langem Griff; Fassungsvermögen (metrisch): 100 ml; Farbe: Rot; Sterilität: Ja