Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiThief
Eliminate the risk of cross contamination when you use a disposable SteriWare™ LiquiThief. LiquiThief samplers are suitable for sampling a wide range of liquids and light oils.
Marke: Sampling Systems™ 8050P-500
Beschreibung
- Der LiquiThief-Probenehmer ist im Grunde eine große Spritze.
- Er ist anwenderfreundlich und bietet den zusätzlichen Vorteil, dass keine Reinigungsvalidierung und keine Reinigung erforderlich sind.
- Einfach auspacken und verwenden.
- Zur Probenahme am Griff ziehen.
- Der Probenehmer wird in einem Reinraum hergestellt, sodass Sie ihn einfach auspacken und verwenden können.
- Wenn Sie einen Einweg-Probenehmer für Flüssigkeiten kaufen möchten, ist der LiquiThief der Probenehmer der Wahl.
- Es wird häufig für die Probenahme von Flüssigkeiten, dünnen Ölen und Salben verwendet.
- Für viskösere Materialien ist unser SteriWare™ ViscoThief geeignet.
- Der LiquiThief Einweg-Probenehmer ist eine schnelle und bequeme Methode zur Entnahme von flüssigen Proben.
- Er ist im Grunde eine große Spritze.
- Der Anwender zieht den Griff nach oben, um die Flüssigkeit in den Probenehmer zu ziehen.
- Je weiter der Griff gezogen wird, desto größer ist das Probenvolumen.
- Er eignet sich ideal für die Probenahme aus Fässern, Behältern und Tonnen.
- Ideal für die schnelle Probenahme von Flüssigkeiten und Ölen niedriger Viskosität.
- Alle Polymere haben Lebensmittelqualität, FDA-Gütegrad und sind EG-konform.
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenzertifikate sind verfügbar.
- Jeder Probenehmer wird in einem Reinraum hergestellt und verpackt, um sicherzustellen, dass er bis zum Einsatzort rein ist.
- Sie sind einzeln verpackt und können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
- 3 Längen, steril und unsteril
- Erhältlich in HDPE- und PP-Ausführung.
Spezifikation
Polypropylen | |
Ja | |
Einzeln verpackt |
100 ml | |
Unsteril | |
500 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
120961 | Analysenzertifikat | 16/05/2025 | 8050P-500 |
116927 | Konformitätsbescheinigung | 18/03/2024 | 8050P-500 |
109381 | Konformitätsbescheinigung | 05/07/2023 | 8050P-500 |
102608 | Konformitätsbescheinigung | 25/04/2023 | 8050P-500 |
072886 | Konformitätsbescheinigung | 07/10/2022 | 8050P-500 |