Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE-Einweg-Schlitzprobenehmer
Ideal für die Entnahme einer Querschnittprobe aus mehreren Schichten von Pulvern und Granulaten. Der Einweg-Probenehmer mit Schlitzen wurde für die Entnahme von Einzelproben in Kompositmaterial aus der oberen, mittleren und unteren Schicht eines Pulverbetts entwickelt.
Marke: Sampling Systems™ 8073J-1000S
Beschreibung
Hauptmerkmale:
- In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
- In 2 verschiedenen Längen erhältlich
Betrieb:
- Drücken Sie den Probennehmer in das Produkt. Stellen Sie sicher, dass der Probennehmer geschlossen ist.
- Drehen Sie den Griff, um die Schlitze zu öffnen.
- Nachdem Sie den Probenehmer einige Sekunden lang im Probenmaterial belassen haben, damit das Pulver einrieseln kann, drehen Sie den Griff, um den Probenehmer zu schließen.
- Nehmen Sie den Probennehmer aus dem Produkt.
- Schieben Sie die innere Stange aus dem äußeren Rohr.
- Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter.
Warum sollten Sie einen SteriWare™ Einweg-Probenehmer verwenden?
- Keine Kreuzkontamination – Alle SteriWare™ Geräte können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
- Keine Reinigung – Im Gegensatz zu einem wiederverwendbaren Probenehmer können Sie ein SteriWare™ Produkt sofort verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Reinigungsvalidierung.
- Hohe Qualität– Unsere SteriWare™ Produkte werden in einem Reinraum der Klasse 100,000 in England hergestellt/geformt/verpackt. Weitere Informationen finden Sie im Konformitätszertifikat und im technischen Datenblatt des Produkts.
- Vollständige Dokumentation – Wir können eine vollständige chargenspezifische Dokumentation für alle SteriWare™ Produkte bereitstellen. Dazu gehören Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate (sofern zutreffend). Die Chargennummer ist auf jedem Beutel und Karton deutlich aufgedruckt.
- Kostengünstig – Durch den Wechsel zu einem SteriWare™ Gerät entfällt die Notwendigkeit der Reinigungsvalidierung, wodurch Zeit und Geld gespart wird.
- Steril erhältlich – Die meisten SteriWare™ Produkte sind mit Gamma- oder Elektronenstrahl auf SAL10 vorsterilisiert erhältlich.-6. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
Spezifikation
Mehrstufen-Probenehmer mit Schlitz | |
500 ml | |
Steril | |
Ideal für die Entnahme Querschnittproben aus mehreren Schichten von Pulvern und Granulaten |
HDPE | |
Ja | |
Entspricht FDA CFR 177.1520, EU-Vorschriften 10/2011, EG-Vorschriften 1935/2004 | |
986 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
120447 | Analysenzertifikat | 16/05/2025 | 8073J-1000S |
119337 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2024 | 8073J-1000S |
116525 | Konformitätsbescheinigung | 07/11/2023 | 8073J-1000S |
110560 | Konformitätsbescheinigung | 07/11/2023 | 8073J-1000S |
110074 | Konformitätsbescheinigung | 12/07/2023 | 8073J-1000S |