Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Powder Thief aus HDPE
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg Powder Thief aus HDPE ist ideal für die Entnahme repräsentativer Proben von bekannten Stellen im Schüttgut.
Marke: Sampling Systems™ 8060H-505
Beschreibung
- Montiert und verpackt in einem Reinraum
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA- oder EU-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Lückenlose Chargenrückverfolgbarkeit
- Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
- Kreuzkontaminationsrisiko entfällt – das Gerät kann direkt aus dem Beutel verwendet werden
- Vor oder nach der Probennahme ist keine Reinigung erforderlich
- Keine Reinigungsvalidierung (dies ist sehr teuer in der Einrichtung und Ausführung)
- Hergestellt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100,000 (Beschreibungen der einzelnen Probenehmer überprüfen)
- Beruhigende Sicherheit
- Geeignet für alle Branchen (Pharmazie, Lebensmittel, Chemie, Kosmetik, Biotechnologie usw.)
- Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
- Finanzen
- Sparen Sie Zeit und Geld (die Reinigung eines wiederverwendbaren Probenehmers kostet mehr als die Anschaffung eines Einweg-Probenehmers)
Spezifikation
HDPE | |
Unsteril | |
500 mm |
5 ml | |
21 mm |