Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Powder Thief aus HDPE
BIOPHARMA
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg Powder Thief aus HDPE ist ideal für die Entnahme repräsentativer Proben von bekannten Stellen im Schüttgut.
Marke:  Sampling Systems™ 8060H-1020
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11935457
  • 168.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Montiert und verpackt in einem Reinraum
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA- oder EU-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Lückenlose Chargenrückverfolgbarkeit
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • Kreuzkontaminationsrisiko entfällt – das Gerät kann direkt aus dem Beutel verwendet werden
  • Vor oder nach der Probennahme ist keine Reinigung erforderlich
  • Keine Reinigungsvalidierung (dies ist sehr teuer in der Einrichtung und Ausführung)
  • Hergestellt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100,000 (Beschreibungen der einzelnen Probenehmer überprüfen)
  • Beruhigende Sicherheit
  • Geeignet für alle Branchen (Pharmazie, Lebensmittel, Chemie, Kosmetik, Biotechnologie usw.)
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • Finanzen
  • Sparen Sie Zeit und Geld (die Reinigung eines wiederverwendbaren Probenehmers kostet mehr als die Anschaffung eines Einweg-Probenehmers)
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Unsteril
1000 mm
20 mL
21 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer117362 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/06/2024 Catalog Number8060H-1020
Chargennummer110076 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/07/2023 Catalog Number8060H-1020
Chargennummer109391 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/05/2023 Catalog Number8060H-1020
Chargennummer102612 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/08/2022 Catalog Number8060H-1020
Chargennummer107353 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum05/12/2022 Catalog Number8060H-1020
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Powder Thief aus HDPE > Kapazität: 20 ml