Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Powder Thief aus HDPE
BIOPHARMA
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg Powder Thief aus HDPE ist ideal für die Entnahme repräsentativer Proben von bekannten Stellen im Schüttgut.
Marke:  Sampling Systems™ 8060H-1001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11905447
  • 168.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Montiert und verpackt in einem Reinraum
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA- oder EU-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Lückenlose Chargenrückverfolgbarkeit
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • Kreuzkontaminationsrisiko entfällt – das Gerät kann direkt aus dem Beutel verwendet werden
  • Vor oder nach der Probennahme ist keine Reinigung erforderlich
  • Keine Reinigungsvalidierung (dies ist sehr teuer in der Einrichtung und Ausführung)
  • Hergestellt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100,000 (Beschreibungen der einzelnen Probenehmer überprüfen)
  • Beruhigende Sicherheit
  • Geeignet für alle Branchen (Pharmazie, Lebensmittel, Chemie, Kosmetik, Biotechnologie usw.)
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • Finanzen
  • Sparen Sie Zeit und Geld (die Reinigung eines wiederverwendbaren Probenehmers kostet mehr als die Anschaffung eines Einweg-Probenehmers)
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Unsteril
1000 mm
1 ml
21 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Powder Thief aus HDPE > Kapazität: 1 ml