Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg PharmaScoop™ aus HDPE
Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg PharmaScoop™ aus HDPE ist ideal für die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten.
Marke: Sampling Systems™ 8045H-1000
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt in einer ultra-starker Verpackung mit leicht zu öffnendem Design
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Große Auswahl an verschiedenen Größen erhältlich
- Für eine gute Herstellungspraxis (GMP), um den Kontakt mit dem Produkt so gut wie möglich zu vermeiden
- Der ergonomische Griff ist hoch oben auf der Schaufel positioniert
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Einwegschaufel | |
Einzeln verpackt | |
Ja | |
Weiß |
HDPE | |
1.000 ml | |
Unsteril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
122909 | Konformitätsbescheinigung | 25/06/2025 | 8045H-1000 |
122321 | Konformitätsbescheinigung | 05/06/2025 | 8045H-1000 |
121291 | Konformitätsbescheinigung | 26/03/2025 | 8045H-1000 |
118364 | Konformitätsbescheinigung | 17/02/2025 | 8045H-1000 |
120285 | Konformitätsbescheinigung | 07/02/2025 | 8045H-1000 |