Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg PharmaScoop™ aus HDPE
Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg PharmaScoop™ aus HDPE ist ideal für die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten.
Marke: Sampling Systems™ 8045H-125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt in einer ultra-starker Verpackung mit leicht zu öffnendem Design
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Große Auswahl an verschiedenen Größen erhältlich
- Für eine gute Herstellungspraxis (GMP), um den Kontakt mit dem Produkt so gut wie möglich zu vermeiden
- Der ergonomische Griff ist hoch oben auf der Schaufel positioniert
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Einwegschaufel | |
Einzeln verpackt | |
Ja | |
Weiß |
HDPE | |
125 mL | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg PharmaScoop™ aus HDPE > dimCapacityMetric: 125 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur