Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Graduated Jugs
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Beschreibung
- Unser Sortiment an erstklassigen Kannen ist ideal für den Einsatz in Labor und Produktion.
- Die hochwertige PP-Konstruktion bietet eine hohe chemische Beständigkeit.
- Diese graduierten Kannen werden vorsterilisiert geliefert, sodass die Reinigung der Vergangenheit angehören wird.
- Die Graduierungen sind gut zu erkennen.
- Der ergonomische Griff ist abgerundet, sodass er bequem gehalten und verwendet werden kann.
- Die Kannen sind in den Größen 500 ml und 1000 ml erhältlich.
- Sie können als Universalbecher oder als Messbecher verwendet werden.
- Die einzeln verpackten Kannen sind vorverpackt und gebrauchsfertig.
- Einfach auspacken und verwenden. Eine Reinigung oder Reinigungsvalidierung ist nicht erforderlich.
- Hergestellt aus hochwertigem PP, das den neuesten Lebensmittelstandards, EC- und FDA-Standards entspricht.
- BSE/TSE-frei
- Chargen-Konformitätsbescheinigung mitgeliefert.
- Verpackt in einem medizinischen Reinraum zur Gewährleistung der Sauberkeit.
- Einfach auspacken und verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1.000 ml |
Material | Polypropylen |
Sterilität | Unsteril |
Graduated | Ja |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
121366 | Konformitätsbescheinigung | 29/05/2025 | 8432P-1000S |
120434 | Konformitätsbescheinigung | 06/01/2025 | 8432P-1000S |
118309 | Konformitätsbescheinigung | 13/05/2024 | 8432P-1000S |
109460 | Konformitätsbescheinigung | 02/05/2023 | 8432P-1000S |
108388 | Konformitätsbescheinigung | 14/04/2023 | 8432P-1000S |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Graduated Jugs >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur