Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Forceps (Tweezers)
BIOPHARMA
Our Sterile single use SteriWare™ Forceps (Tweezers) are completely manufactured in a cleanroom to ensure cleanliness. They come with full documentation that confirms food grade and sterility.
Marke:  Sampling Systems™ 8630A-115S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17594676
  • 82.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
  • Unsere Einweg-Pinzetten sind sowohl steril als auch in nicht steril erhältlich.
  • Sie eignen sich zum Anheben und Bewegen kleiner Gegenstände wie Tabletten, Proben usw.
  • Die Griffe sind gewellt und bieten so zusätzlichen Halt.
  • Diese leichten Pinzetten eignen sich für Lebensmittel-, chemische, pharmazeutische oder kosmetische Anwendungen.
  • Diese Pinzetten können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Die sterilen Pinzetten wurden durch Gammabestrahlung aufbereitet.
  • Aus PS mit Gütegrad für Lebensmittel hergestellt.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Lebensmittelanforderungen.
  • BSE/TSE-frei
  • Zur Vermeidung von Kontaminationen wurden sie in einem Reinraum der Klasse 7 hergestellt und verpackt.
  • Sie werden mit einer vollständigen Dokumentation geliefert, die den Gütegrad für Lebensmittel und die Sterilität bestätigt.
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
115 mm
Unsteril
Beutel
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer070589 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/12/2022 Catalog Number8630A-115S
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Forceps (Tweezers) > Pinzetten; Sterilität: Nein