Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ doppelt verpackte Pulvertrichter - USP-Klasse VI
BIOPHARMA
SteriWare™ doppelt verpackte Pulvertrichter mit weiter Öffnung der USP-Klasse VI sind perfekt für Pulver und dicke Materialien wie Cremes geeignet. Der obere Durchmesser von 200 mm und der breite Ausguss machen sie ideal für die meisten Anwendungen. Sie sind standardmäßig in Doppelbeuteln verpackt und aus HDPE der USP-Klasse VI hergestellt.
Marke:  Sampling Systems™ 9111H-200S
Artikelnummer. 17594696
  • 85.85 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese Produkte sind Teil unserer SteriWare™ Ultra-Serie, unserer Premium-Serie.
  • Diese sterilen Trichter sind für die Verwendung direkt aus dem Beutel heraus konzipiert.
  • Aufgrund der doppelten Verpackung kann der Außenbeutel beim Betreten des Reinraums entfernt werden. Dies gewährleistet die Reinheit im Reinraum oder im Fertigungsbereich.
  • Die Trichter sind frei von Fugen und haben eine glatte Oberfläche.
  • Der Winkel des Kegels ist so ausgelegt, dass ein optimaler Produktfluss gewährleistet ist.
  • Hergestellt aus FDA- und EG-konformem HDPE in Lebensmittelqualität.
  • HDPE hat eine gute chemische Beständigkeit und kann leicht recycelt werden.
  • Die Trichter werden durch Gammabestrahlung sterilisiert.
  • USP-KLASSE VI: Hochwertiges Polymer für medizinische Zwecke, das auch unabhängig nach USP 661 getestet wurde.
  • Im Reinraum hergestellt - Die Schaufeln werden vollständig unter Reinraumbedingungen hergestellt, wobei die Endverpackung in einem Reinraum der Klasse 10.000 erfolgt.
  • Jeder Trichter wird vor dem Verpacken zu 100 % inspiziert.
Spezifikation
Spezifikation
200 mm
HDPE
Doppelt verpackt
40 mm
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer122045 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/05/2025 Catalog Number9111H-200S
Chargennummer118825 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/06/2024 Catalog Number9111H-200S
Chargennummer118414 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/06/2024 Catalog Number9111H-200S
Chargennummer110556 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/08/2023 Catalog Number9111H-200S
Chargennummer101964 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/08/2022 Catalog Number9111H-200S
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ doppelt verpackte Pulvertrichter - USP-Klasse VI > SteriWare doppelt verpackte Pulvertrichter - USP-Klasse VI; Durchmesser: 200 mm; Ausgussdurchmesser: 40 mm; Sterilität: Ja; Material: HDPE