Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pinzetten
Nehmen Sie kleine und große Gegenstände mit dem speziellen Dual-Action-Design auf. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pinzetten sind ideal für die Aufnahme von Gegenständen mit einer Breite von bis zu 25 mm.
62.15 CHF - 78.70 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15839421
|
Sampling Systems™
8025H-115 |
Nicht-sterile Pinzetten |
62.15 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15849421
|
Sampling Systems™
8025H-115S |
Sterile Pinzetten |
78.70 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
HDPE | |
115 mm |