Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer mit Schlitz
Entwickelt für die Entnahme von Einzelproben in Kompositmaterial aus der oberen, mittleren und unteren Schicht eines Pulverbetts. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer mit Schlitzen eignen sich ideal für die Entnahme von Proben aus mehreren Schichten von frei fließenden Pulvern und Granulaten.
215.00 CHF - 302.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Einweg-Probenehmer mit Schlitz |
---|---|
Material | HDPE |
Enthält | 20 pro Packung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12712467
![]() |
Sampling Systems™
8073H-1000S |
170 mL | 970 mm | 25 mm | Steril |
248.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15442785
![]() |
Sampling Systems™
8073H-1000 |
170 mL | 970 mm | 25 mm | Unsteril |
220.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15809461
![]() |
Sampling Systems™
8073J-1000 |
500 ml | 1000 mm | 40 mm | Unsteril |
302.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15899451
![]() |
Sampling Systems™
8073H-500 |
100 ml | 620 mm | 25 mm | Unsteril |
215.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
- In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
- Schieben Sie den Probennehmer in das Produkt, und stellen Sie sicher, dass der Probenehmer geschlossen ist
- Nachdem Sie den Probenehmer einige Sekunden lang im Probenmaterial belassen haben, damit das Pulver einrieseln kann, drehen Sie den Griff, um den Probenehmer zu schließen.
- Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Einweg-Probenehmer mit Schlitz | |
HDPE | |
20 pro Packung |