Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel
BIOPHARMA
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel sind eine Reihe kostengünstiger Einweglöffel, die eine schnelle und effiziente Oberflächenprobenahme von Pulvern und Granulaten ermöglichen.
Marke:  Sampling Systems™ 8088B-10S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15879461
  • 77.45 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Löffel
10 ml
Steril
185 mm
Polypropylen
Ja
Blau
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer121524 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/06/2025 Catalog Number8088B-10S
Chargennummer120403 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/01/2025 Catalog Number8088B-10S
Chargennummer118394 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/12/2024 Catalog Number8088B-10S
Chargennummer119734 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/11/2024 Catalog Number8088B-10S
Chargennummer121349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2025 Catalog Number8088B-10S
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel > 10 ml, blau, steril