Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel
BIOPHARMA
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel sind eine Reihe kostengünstiger Einweglöffel, die eine schnelle und effiziente Oberflächenprobenahme von Pulvern und Granulaten ermöglichen.
Marke:  Sampling Systems™ 8088B-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15869461
  • 57.70 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Löffel
10 ml
Unsteril
185 mm
Polypropylen
Ja
Blau
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel > 10 ml, blau, unsteril