Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel
BIOPHARMA
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel sind eine Reihe kostengünstiger Einweglöffel, die eine schnelle und effiziente Oberflächenprobenahme von Pulvern und Granulaten ermöglichen.
Marke:  Sampling Systems™ 8088A-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15859461
  • 52.65 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Löffel
10 ml
Unsteril
185 mm
Polystyrol
Ja
Weiß
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer121337 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/03/2025 Catalog Number8088A-10
Chargennummer067603 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/01/2025 Catalog Number8088A-10
Chargennummer120391 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/12/2024 Catalog Number8088A-10
Chargennummer119301 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/11/2024 Catalog Number8088A-10
Chargennummer118390 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/05/2024 Catalog Number8088A-10
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel > 10 ml, weiß, unsteril