Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel sind eine Reihe kostengünstiger Einweglöffel, die eine schnelle und effiziente Oberflächenprobenahme von Pulvern und Granulaten ermöglichen.
Marke: Sampling Systems™ 8088A-03
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Löffel | |
3 ml | |
Unsteril | |
100/Karton |
Polystyrol | |
Ja | |
Weiß | |
173 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel > 3 ml, weiß, unsteril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur