Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverspatel
BIOPHARMA
Einfache Probenahme und Dispensierung von Pulvern. Der Sampling Systems™ SteriWare™ stabile Einweg-Pulverspatel verfügt über einen speziell entwickelten, abgerundeten Griff zur komfortablen Verwendung und eine robuste Klinge.
Marke:  Sampling Systems™ 8095R-250S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15816171
  • 193.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • In 2 verschiedenen Größen und einer Vielzahl von Farben erhältlich
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Einweg-Spatel
250-mm-Klinge
Steril
330 mm
Polystyrol
100 Spatel
Rot
19 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer067362 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/01/2025 Catalog Number8095R-250S
Chargennummer118427 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/07/2024 Catalog Number8095R-250S
Chargennummer116289 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/11/2023 Catalog Number8095R-250S
Chargennummer108078 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/09/2023 Catalog Number8095R-250S
Chargennummer106833 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/01/2023 Catalog Number8095R-250S
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverspatel > Farbe: Rot