Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverprobenehmer
Kann direkt aus dem Beutel heraus verwendet werden. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverprobenehmer eignet sich ideal für die Entnahme von Proben mit großen Volumina aus Pulvern oder Granulaten.
Marke: Sampling Systems™ 8240H-1000
Beschreibung
- In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
- Den Probenehmer in das Produkt schieben und sicherstellen, dass sich der Probenehmer in der geschlossenen Position befindet.
- Den Griff drehen, um den Schlitz zu öffnen.
- Nachdem Sie den Probenehmer einige Sekunden lang im Probenmaterial belassen haben, damit das Pulver einrieseln kann, drehen Sie den Griff, um den Probenehmer zu schließen.
Spezifikation
HDPE | |
100 ml | |
40 mm | |
1000 mm |