Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter
BIOPHARMA
Ideal für Labore, pharmazeutische Umgebungen, Reinräume und chemische Fertigung. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter werden einzeln verpackt geliefert, nachdem sie in einem Reinraum der Klasse 100,000 geformt und verpackt wurden.
Marke:  Sampling Systems™ 8370H-200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15889741
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus HDPE hergestellt.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
200 mm
15 mm
Unsteril
Flüssigtrichter
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter > ItemDescription: Nein