Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter
Ideal für Labore, pharmazeutische Umgebungen, Reinräume und chemische Fertigung. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Flüssigkeitstrichter werden einzeln verpackt geliefert, nachdem sie in einem Reinraum der Klasse 100,000 geformt und verpackt wurden.
Marke: Sampling Systems™ 8370H-200S
Beschreibung
- Aus HDPE hergestellt.
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
200 mm | |
15 mm | |
Steril | |
Flüssigtrichter |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
067647 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 8370H-200S |
067646 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 8370H-200S |
067647 | Konformitätsbescheinigung | 13/01/2025 | 8370H-200S |
119326 | Konformitätsbescheinigung | 26/11/2024 | 8370H-200S |
110686 | Konformitätsbescheinigung | 19/06/2024 | 8370H-200S |