Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Zähldreieck
BIOPHARMA
SteriWare™ Zähldreiecke ist ideal zum Zählen runder Tabletten. Sie werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und verpackt und lassen sich daher direkt aus dem Beutel verwenden.
Marke:  Sampling Systems™ 8066A-1S
Artikelnummer. 15960531
  • 150.00 CHF / 30 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Links- und Rechtshänder geeignet
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konformem Polystyrol
  • Vollständig steril
  • 30/Packung
Spezifikation
Spezifikation
Zähldreieck
Polystyrol
30 St./Karton
235 mm Seitenlänge, 15 mm Höhe
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer118378 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/03/2025 Catalog Number8066A-1S
Chargennummer071985 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/12/2022 Catalog Number8066A-1S
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Zähldreieck > Zähldreieck