Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Cleaning Coupons
BIOPHARMA
SteriWare™ Cleaning Coupons are essential equipment for checking your cleaning processes. Cleaning coupons are available in a range of different materials and two standard sizes.
Marke:  Sampling Systems™ 8352PP-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17554646
  • 82.65 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Die SteriWare™ Reinigungszettel sind die perfekte Möglichkeit, Ihr Reinigungsverfahren zu testen und zu validieren.
  • Die Reinraumproduktion verbessert die Reinheit des Endprodukts.
  • Jeder Zettel wird zu 100 % inspiziert und anschließend einzeln im Reinraum verpackt.
  • Sterile Zettel sind ebenfalls ab Lager erhältlich.
  • Die Zettel sind ab Lager in den gängigen Größen, Materialien und Oberflächen erhältlich.
  • Wird zu Validierungszwecken mit Konformitätszertifikat geliefert.
  • Beliebte Reinigungszettel sind aus PP, Nylon, PS, PVC und HDPE.
  • Es gibt eine große Auswahl an anderen Zetteln.
  • Hergestellt aus hochwertigem, reinem Material.
  • Einzeln verpackt in Reinräumen der Klasse 10.000.
  • Erhältlich mit chargenspezifischer Konformitätsbescheinigung.
  • Sterile Ausführungen sind mit einem Bestrahlungszertifikat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Einzeln verpackt
100 mm
100 mm
Unsteril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Cleaning Coupons > SteriWare Reinigungszettel; Länge (metrisch): 100 mm; Breite: 100 mm; Sterilität: Nein; Material: Polypropylen