Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Cleaning Coupons
SteriWare™ Cleaning Coupons are essential equipment for checking your cleaning processes. Cleaning coupons are available in a range of different materials and two standard sizes.
Marke: Sampling Systems™ 8352N-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die SteriWare™ Reinigungszettel sind die perfekte Möglichkeit, Ihr Reinigungsverfahren zu testen und zu validieren.
- Die Reinraumproduktion verbessert die Reinheit des Endprodukts.
- Jeder Zettel wird zu 100 % inspiziert und anschließend einzeln im Reinraum verpackt.
- Sterile Zettel sind ebenfalls ab Lager erhältlich.
- Die Zettel sind ab Lager in den gängigen Größen, Materialien und Oberflächen erhältlich.
- Wird zu Validierungszwecken mit Konformitätszertifikat geliefert.
- Beliebte Reinigungszettel sind aus PP, Nylon, PS, PVC und HDPE.
- Es gibt eine große Auswahl an anderen Zetteln.
- Hergestellt aus hochwertigem, reinem Material.
- Einzeln verpackt in Reinräumen der Klasse 10.000.
- Erhältlich mit chargenspezifischer Konformitätsbescheinigung.
- Sterile Ausführungen sind mit einem Bestrahlungszertifikat erhältlich.
Spezifikation
Nylon | |
Einzeln verpackt | |
100 mm |
100 mm | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Cleaning Coupons > SteriWare Reinigungszettel; Länge (metrisch): 100 mm; Breite: 100 mm; Sterilität: Nein; Material: Nylon
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur