Learn More
Buerkle™ X100 Spoon spatula, SteriPlast, PS, sterile, 0,5ml
Kann als Probenlöffel oder zum Messen oder Übertragen kleiner Mengen verwendet werden. Bürkle™ SteriPlast™ Löffelspatel können auch als Schaber oder zum Mischen und Rühren verwendet werden.
Marke: Buerkle™ 5378-1031
Beschreibung
- Speziell für den Einmalgebrauch entwickelt
- Beständig gegen Chemikalien und Korrosion
- Einzeln verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Polystyrol | |
Ja | |
17 mm-Löffelmesser |
0,5 mL | |
Steril |
Videos
-
Buerkle LaboPlast Spoon Spatulas
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
251033 | Konformitätsbescheinigung | 11/04/2025 | 5378-1031 |
242937 | Konformitätsbescheinigung | 21/08/2024 | 5378-1031 |
240731 | Konformitätsbescheinigung | 13/03/2024 | 5378-1031 |
232701 | Konformitätsbescheinigung | 16/08/2023 | 5378-1031 |
244142 | Konformitätserklärung | 19/11/2024 | 5378-1031 |