Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Disposable Sample Scoop
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Diese sterilen Polystyrolschaufeln eignen sich zur Beprobung von Pulver, Granulaten und Pasten. Buerkle™ SteriPlast™ Schaufeln sind optional mit transparenten Deckel erhältlich, um ein steriles und kontaminationsfreies Probenahmeverfahren zu gewährleisten.
Marke:  Buerkle™ 5378-1013
24.17 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15581721
  • 38.05 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit oder ohne transparente Abdeckung zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
  • Ergonomisch geformter Griff mit leicht angeschrägtem Rand
  • Die Schaufel steht waagerecht, sodass beim Absetzen kein Material herausrieselt
  • Ideal für Pulver, Granulate und Pasten
  • Einzeln verpackt für Einmalanwendungen
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10,000)
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Nicht autoklavierbar
8,45 oz.
Steril
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten
Polystyrol
Ohne Deckel
250 mL
Weiß
232 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ SteriPlast™ Disposable Sample Scoop > Fassungsvermögen: 250 ml, Länge: 232 mm (ohne Deckel)