Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Disposable Sample Scoop
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Diese sterilen Polystyrolschaufeln eignen sich zur Beprobung von Pulver, Granulaten und Pasten. Buerkle™ SteriPlast™ Schaufeln sind optional mit transparenten Deckel erhältlich, um ein steriles und kontaminationsfreies Probenahmeverfahren zu gewährleisten.
Marke:  Buerkle™ 5378-1015
51.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15501731
  • 99.30 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit oder ohne transparente Abdeckung zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
  • Ergonomisch geformter Griff mit leicht angeschrägtem Rand
  • Die Schaufel steht waagerecht, sodass beim Absetzen kein Material herausrieselt
  • Ideal für Pulver, Granulate und Pasten
  • Einzeln verpackt für Einmalanwendungen
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10,000)
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Nicht autoklavierbar
500 mL
Weiß
280 mm
Polystyrol
Ohne Deckel
Steril
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten
Videos
  • Buerkle Sample scoops SteriPlast and LaboPlast
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer244329 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/11/2024 Catalog Number5378-1015
Chargennummer240263 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/03/2024 Catalog Number5378-1015
Chargennummer233444 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/08/2023 Catalog Number5378-1015
Chargennummer232856 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/07/2023 Catalog Number5378-1015
Chargennummer224527 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum07/12/2022 Catalog Number5378-1015
Name des Produkts
Buerkle™ SteriPlast™ Disposable Sample Scoop > Kapazität: 500 ml, Länge: 280 mm (ohne Deckel)