Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Disposable Sample Scoop
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Diese sterilen Polystyrolschaufeln eignen sich zur Beprobung von Pulver, Granulaten und Pasten. Buerkle™ SteriPlast™ Schaufeln sind optional mit transparenten Deckel erhältlich, um ein steriles und kontaminationsfreies Probenahmeverfahren zu gewährleisten.
Marke:  Buerkle™ 5378-1006
26.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15390937
  • 38.30 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Mit oder ohne transparente Abdeckung zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
  • Ergonomisch geformter Griff mit leicht angeschrägtem Rand
  • Die Schaufel steht waagerecht, sodass beim Absetzen kein Material herausrieselt
  • Ideal für Pulver, Granulate und Pasten
  • Einzeln verpackt für Einmalanwendungen
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10,000)
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Nicht autoklavierbar
With Lid
100 mL
Weiß
206 mm
Polystyrol
Mit Deckel
3,38 oz.
Steril
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten
Videos
  • Buerkle Sample scoops SteriPlast and LaboPlast
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer251467 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/06/2025 Catalog Number5378-1006
Chargennummer242892 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/08/2024 Catalog Number5378-1006
Chargennummer240766 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/03/2024 Catalog Number5378-1006
Chargennummer231048 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/04/2023 Catalog Number5378-1006
Chargennummer222115 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/06/2022 Catalog Number5378-1006
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ SteriPlast™ Disposable Sample Scoop > Fassungsvermögen: 100 ml, Länge: 206 mm; mit Deckel