Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Probenlöffel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten. Buerkle™ SteriPlast™ Probenlöffel bestehen aus Polystyrol, sind steril und einzeln verpackt.
Marke:  Buerkle™ 5378-1012
55.25 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15351766
  • 91.00 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Einzeln verpackt für Einmalanwendungen
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10.000)
Spezifikation
Spezifikation
Löffel
Nicht autoklavierbar
10 mL
Weiß
170 mm
Polystyrol
0,34 oz.
Steril
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten
Videos
  • Buerkle Sample scoops SteriPlast and LaboPlast
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer250209 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number5378-1012
Chargennummer242938 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/08/2024 Catalog Number5378-1012
Chargennummer240920 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/04/2024 Catalog Number5378-1012
Chargennummer234941 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/12/2023 Catalog Number5378-1012
Chargennummer233750 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/09/2023 Catalog Number5378-1012
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ SteriPlast™ Probenlöffel > Fassungsvermögen: 10 ml; Länge: 170mm