Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Probenspatel
Durchstechen Papier- oder Kunststoffbeutel für die Probennahme von Pulvern, Granulaten und Pasten. Buerkle™ SteriPlast™ Probenspatel sind steril und einzeln verpackt. Mit oder ohne Schutzhülle erhältlich, um die Probenintegrität zu erhöhen.
Marke: Buerkle™ 5378-1010
Beschreibung
- Eintauchtiefe von 150 mm
- Spitz zulaufende Klinge für einfaches Durchstechen von Papier- oder Kunststoffbeuteln
- Erhältlich mit oder ohne Schutzhülle, die das Risiko einer Probenkontamination verringert
- Solider geformter Griff
- Ideal für Probenahmen aus Pulvern, Granulaten und Pasten
- Einzeln verpackt für Einmalanwendungen
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10.000)
Spezifikation
Spatel | |
Nicht autoklavierbar | |
With Sheath | |
12 mL | |
Weiß | |
268 mm |
Polystyrol | |
Mit Hülle | |
0,41 oz. | |
Steril | |
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
251239 | Konformitätsbescheinigung | 11/04/2025 | 5378-1010 |
250340 | Konformitätsbescheinigung | 11/04/2025 | 5378-1010 |
242898 | Konformitätsbescheinigung | 21/08/2024 | 5378-1010 |
241421 | Konformitätsbescheinigung | 24/05/2024 | 5378-1010 |
233929 | Konformitätsbescheinigung | 27/09/2023 | 5378-1010 |