Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Probenspatel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Durchstechen Papier- oder Kunststoffbeutel für die Probennahme von Pulvern, Granulaten und Pasten. Buerkle™ SteriPlast™ Probenspatel sind steril und einzeln verpackt. Mit oder ohne Schutzhülle erhältlich, um die Probenintegrität zu erhöhen.
Marke:  Buerkle™ 5378-1009
15.16 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15336327
  • 21.50 CHF / 10 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eintauchtiefe von 150 mm
  • Spitz zulaufende Klinge für einfaches Durchstechen von Papier- oder Kunststoffbeuteln
  • Erhältlich mit oder ohne Schutzhülle, die das Risiko einer Probenkontamination verringert
  • Solider geformter Griff
  • Ideal für Probenahmen aus Pulvern, Granulaten und Pasten
  • Einzeln verpackt für Einmalanwendungen
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10.000)
Spezifikation
Spezifikation
Spatel
Nicht autoklavierbar
Without Sheath
12 mL
Weiß
263 mm
Polystyrol
Ohne Hülle
0,41 oz.
Steril
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten
Videos
  • Buerkle Sample scoops SteriPlast and LaboPlast
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer250234 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number5378-1009
Chargennummer243245 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/09/2024 Catalog Number5378-1009
Chargennummer241191 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/04/2024 Catalog Number5378-1009
Chargennummer235346 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/01/2024 Catalog Number5378-1009
Chargennummer232843 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/07/2023 Catalog Number5378-1009
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ SteriPlast™ Probenspatel > Gesamtlänge: 263 mm; ohne Mantel