Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Probenschaufeln, langer Griff
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die Probenschaufel ist für die Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten einsetzbar. Dabei ermöglicht der lange Stiel auch größere Gebinde mit wenig Inhalt zu beproben oder durch schmale Öffnungen zu gelangen. Mit der geraden Unterkante lässt sich Medium direkt vom Boden des Behälters aufnehmen.
26.80 CHF - 34.55 CHF
Spezifikation
Material Polystyrol
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Länge (metrisch) Griff 300 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Sterilität Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17288630
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5378-5013
Unsteril 50 mL
26.80 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17298630
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5378-5014
Steril 50 mL
33.40 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17290604
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5378-5018
Steril 100 mL
34.55 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17280604
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5378-5017
Unsteril 100 mL
27.80 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • PS, weiß
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert
  • Grifflänge 300 mm
  • Für den Einmalgebrauch
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
  • Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
Nicht autoklavierbar
Ja
300 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Probenschaufeln, langer Griff